Learn More
BMS-754807, MedChemExpress
Code produit 16496407
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496407 5 mg
16423678 10 mg
16420067 50 mg
16424756 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496407 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10200
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively; Ki=IC50 values of 6, 44, 7, 4, 9, and 25 nM, respectively.
BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively
Spécification
Nom chimique ou matériau BMS-754807
CAS 1001350-96-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24FN9O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.69 mM)
SMILES FC1=CC=C(NC([C@@]2(C)N(C(N=C3NC4=NNC(C5CC5)=C4)=NN6C3=CC=C6)CCC2)=O)C=N1
Poids moléculaire (g/mol) 461.49
Poids de la formule 461.49
Pourcentage de pureté 98.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease