Learn More
BMS 777607, MedChemExpress
Description
BMS 777607 (BMS 817378) is a Met-related inhibitor for c-Met, Axl, Ron and Tyro3 with IC50s of 3.9 nM, 1.1 nM, 1.8 nM and 4.3 nM, respectively, and 40-fold more selective for Met-related targets than Lck, VEGFR-2, and TrkA/B, with more than 500-fold greater selectivity versus all other receptor and non receptor kinases.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BMS 777607 |
| CAS | 1025720-94-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H19ClF2N4O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | BMS 817378 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 39 mg/mL (76.04 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(F)=C1)OC2=C(C(N)=NC=C2)Cl)C3=C(C=CN(C3=O)C4=CC=C(C=C4)F)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 512.89 |
| Afficher plus |