Learn More
BMS-779788, MedChemExpress
Code produit 16460428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460428 5 mg
16437756 100 mg
16433897 50 mg
16427968 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16460428 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19919
MedChemExpress BMS-779788 is a LXR partial agonist with IC50 values of 68 nM for LXRα and 14 nM for LXRβ.
BMS-779788 is a LXR partial agonist with IC50 values of 68 nM for LXRα and 14 nM for LXRβ.
Spécification
Nom chimique ou matériau BMS-779788
CAS 918348-67-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H29ClN2O3S
Quantité 5 mg
Synonyme EXEL04286652 XL-652 BMS-788
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (196.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)C1=CN(C2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)C(C(C)(C4=CC=CC=C4Cl)C)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 509.06
Poids de la formule 509.06
Pourcentage de pureté 95.06%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism