Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 986187, >98%
GREENER_CHOICE
Code produit 30000970
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30000970 10 mg 10mg
30000925 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30000970 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 5983/10
Potent δ-opioid receptor positive allosteric modulator
Potent δ-opioid receptor positive allosteric modulator (EC50 = 30 nM). Exhibits 100-fold selectivity for δ over μ-opioid receptor. Enhances affinity of [Leu5]-Enkephalin (Cat.No. 1889), SNC 80 (Cat.No. 0764) and TAN 67 (Cat.No. 0921) for the δ-opioid receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 684238-37-7
Formule moléculaire C31H34O4
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5,6,7,9-Hexahydro-3,3,6,6-tetramethyl-9-[4-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl]-1H-xanthene-1,8(2H)-
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 20mM in DMSO
Poids de la formule 470.61
Pureté >98%
Poids moléculaire 470.609