Learn More
IKA™ Tube IKA BMT-20-S-M-Gamma pour broyage avec billes en acier inox (20x)
Code produit 15812588 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
20/paquet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
15812588 20/paquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15812588 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003700701
En stock
Pour le broyage d’échantillons secs et fragiles, la macération cellulaire, le traitement de matériaux mélangés avec des fluides.
  • Composants : Tube, billes en acier inox, couvercle
  • Application : Broyage à sec d’échantillons secs et fragiles (par exemple kaolin, gypse, pigments colorés, comprimés), macération cellulaire, traitement de matériaux mélangés avec des fluides
  • Convient également pour :
    • des quantités de milieux supplémentaires peuvent être ajoutées pendant l’utilisation
    • échantillonnage pendant l’utilisation
    • préparation d’échantillons dans des conditions stériles
    • conservation sans germes des échantillons (tissus, sang, etc.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de volume (métrique) 2 à 15 ml
Comprend Tube, billes en acier inox, couvercle
Quantité d’emballage 20/paquet