Learn More
Mélange étalon interne BNA 994 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324608
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324608 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30324608 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000994ME
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethane D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 17060-07-0, 460-00-4, 462-06-6
Solvant ou matrice Methanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2-Dichloroethane D4 2000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.