Learn More
BOC-2-pipéridyméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11906391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11906391 10 g 10g
11976381 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11906391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437520100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 157634-00-9
Formule moléculaire C11H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.29
Clé InChI PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-piperidine-2-methanol, tert-butyl 2-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-piperidinemethanol, n-boc-2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-hydroxymethyl-piperidine, boc-2-piperidylmethanol, 1-boc-2-hydroxymethylpiperidine, n-boc-2-hydroxymethyl piperidine, 2-hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 2763853
Nom IUPAC Tert-butyle 2-(hydroxyméthyle)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-2-Piperidylmethanol
Point de fusion 74.4°C to 75.7°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 215.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • BOC-2-Piperidylmethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement