Learn More
Acide Boc-(2S)-3,3-diméthyl-2-pyrrolidènecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boc-(2S)-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid |
| CAS | 174060-98-1 |
| Formule moléculaire | C12 H21 N O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-6-12(4,5)8(13)9(14)15/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,14,15)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C)(C)[C@H]1C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-3,3-diméthyl-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonate]acide pyrrolidine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 243.3 |
| Poids de la formule | 243.1471 |