Learn More
BOC-β-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10098129 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10098129 5 g Flacon en verre 5g
10754872 25 g Flacon en verre 25g
10595860 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10098129 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437650050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3303-84-2 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3303-84-2
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD00037291
Clé InChI WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-beta-alanine, boc-beta-ala-oh, n-boc-beta-alanine, boc-b-ala-oh, boc-beta-ala, n-tert-butoxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-t-boc-beta-alanine, n-t-butyloxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid
CID PubChem 76809
Nom IUPAC Acide 3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-β-Alanine
Point de fusion 77.5°C to 78.5°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline