Learn More
Boc-alpha-méthylalanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boc-alpha-Methylalanine |
| CAS | 30992-29-1 |
| Formule moléculaire | C9H17NO4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-2-methylalanine, N-Carboxy-2-methylalanine, N-tert-Butyl Ester, 2-(((tert-Butoxy)carbonyl)amino)-2-methylpropanoic Acid, 2-(Boc-amino)isobutyric Acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)isobutanoic Acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)isobutyric Acid, 2-(tert-Butoxycarboxylamino)-2-methylpropanoic Acid, 2-(tert-Butyloxycarbonylamino)isobutanoic Acid, 2-Methyl-2-((t-butyloxycarbonyl)amino)propionic Acid, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-methylpropionic Acid, 208: PN: WO2004005478 PAGE: 71 Claimed Protein, Boc-2-methylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-alpha-methylalanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-2-aminoisobutyric Acid, N-BOC-2-aminoisobutyric Acid, N-BOC-alpha-methylalanine, N-Boc-2,2-dimethylglycine, N-Boc-2-amino-2-methylpropanoic Acid, N-Boc-2-methylalanine, N-Boc-alpha,alpha-dimethylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminoisobutyric Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-2-methylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-alpha-aminoisobutyric Acid, alpha-(Bocamino)isobutyric Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4,5)6(11)12/h1-5H3,(H,10,13)(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.24 |
| Poids de la formule | 203.1158 |