Learn More
Boc-Cys(Trt)-OH, TRC
Code produit 30133257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133257 1 g 1g
30136961 10 g 10g
30003615 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6462931G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21947-98-8
Formule moléculaire C27 H29 N O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 463.59
Synonyme N-(tert-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, N-Boc-S-trityl-L-cysteine, N-tert-Butoxycarbonyl-S-tritylcysteine, NSC 129903;
Nom IUPAC 2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-tritylsulfanyl-acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boc-Cys(Trt)-OH
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
Poids de la formule 463.1817