Learn More
Boc-Cys(Trt)-OH, TRC
Code produit 30136961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136961 10 g 10g
30133257 1 g 1g
30003615 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136961 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB64629310G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21947-98-8
Formule moléculaire C27 H29 N O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 463.59
Synonyme N-(tert-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, N-Boc-S-trityl-L-cysteine, N-tert-Butoxycarbonyl-S-tritylcysteine, NSC 129903;
Nom IUPAC 2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-tritylsulfanyl-acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boc-Cys(Trt)-OH
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
Poids de la formule 463.1817