Learn More
Boc-D-4,4'-biphénylalanine, TRC
Code produit 30337874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337874 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337874 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB642900500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boc-D-4,4'-biphenylalanine
CAS 128779-47-5
Formule moléculaire C20H23NO4
Quantité 500 mg
Synonyme (αR)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-4-propanoic Acid, (R)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-4-propanoic Acid, (R)-3-(Biphenyl-4-yl)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic Acid
Formule InChI InChI=1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)O
Nom IUPAC (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]-3-(4-phénylphényl)acide propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 341.4
Poids de la formule 341.1627