Learn More
BOC-D-phénylalanine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BOC-D-Phenylalanine |
| Point de fusion | 78.0°C to 87.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3 |
| Rotation spécifique | − 25.00 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents |
| Eau | 0.5% max. (K.F.) |
| Afficher plus |