Learn More
BOC-D-phénylalanine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10187943 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10187943 25 g Flacon en verre 25g
10033360 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10187943 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 275740250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18942-49-9 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18942-49-9
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.31
Numéro MDL MFCD00063149
Clé InChI ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Synonyme boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
CID PubChem 637610
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-D-Phenylalanine
Point de fusion 78.0°C to 87.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Rotation spécifique − 25.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Eau 0.5% max. (K.F.)
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque
Conditions de rotation spécifiques −25° (20°C c=2,ethanol)
Quantité 25 g
Poids de la formule 265.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline fine