Learn More
Boc-D-Phénylalanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boc-D-Phenylalanine |
| CAS | 18942-49-9 |
| Formule moléculaire | C14H19NO4 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, D-N-Carboxy-3-phenylalanine , N-tert-Butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)phenylalanine, N-BOC-D-phenylalanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 265.3 |
| Poids de la formule | 265.1314 |