Learn More
Boc-Gln-ONp, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boc-Gln-ONp |
| CAS | 15387-45-8 |
| Formule moléculaire | C16H21N3O7 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | N2-tert-Butoxycarbonyl-L-glutamine p-nitrophenyl ester, N2-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-glutamine p-nitrophenyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine p-nitrophenyl ester, L-Boc-glutamine p-nitrophenyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | (4-nitrophényl) (2S)-5-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]-5-oxpentanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 367.35 |
| Poids de la formule | 367.138 |