Learn More
Glycine BOC, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627322 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627322 10 g Flacon en verre 10g
10066343 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627322 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158800100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4530-20-5
Formule moléculaire C7H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
Numéro MDL MFCD00002690
Clé InChI VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
CID PubChem 78288
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-Glycine
Point de fusion 87°C to 90°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3COCONHCH2CO2H
Beilstein 04, 2411
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Nom IUPAC 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acide acétique
Quantité 10 g
Poids de la formule 175.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BOC-Glycine