Learn More
BOC-L-alanine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10571111 10 g Flacon en verre 10g
10229263 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10571111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 275490100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15761-38-3 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15761-38-3
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD00037225
Clé InChI QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Synonyme boc-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine, boc-l-alanine, n-boc-l-alanine, boc-l-ala-oh, n-t-boc-l-alanine, boc-ala, tert-butoxycarbonyl-l-alanine, tert-butoxycarbonyl alanine, n-alpha-t-boc-l-alanine
CID PubChem 85082
SMILES C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Alanine
Point de fusion 81.0°C to 84.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3COC(O)NHC(CH3)COOH
Beilstein 04, 2507
Rotation spécifique − 26.00
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] propanoïque
Quantité 10 g
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre granulaire