Learn More
BOC-L-phénylalanine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10368960 25 g Flacon en verre -
10303822 5 g Flacon en verre 5g
10599253 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10368960 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 275640250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13734-34-4 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13734-34-4
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.31
Numéro MDL MFCD00002663
Clé InChI ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Synonyme boc-phe-oh, boc-l-phenylalanine, boc-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, n-boc-l-phenylalanine, n-t-boc-l-phenylalanine, n-alpha-t-boc-l-phenylalanine, n-t-butyloxycarbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-phe
CID PubChem 77857
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Phenylalanine
Point de fusion 85.0°C to 88.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Beilstein 14, 1595
Rotation spécifique + 25.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methylene chloride, insoluble in aliphatic hydrocarbons
Eau 0.5% max. (K.F.)
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque
Quantité 25 g
Poids de la formule 265.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline fine