Learn More
Ester méthylique de BOC-L-sérine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11985481 1 g Flacon en verre 1g
11677978 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11985481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2766-43-0
Formule moléculaire C9H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Clé InChI SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-ser-ome, boc-l-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine methyl ester, n-boc-l-serine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-l-ser-ome, methyl tert-butoxycarbonyl-l-serinate, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-ser-ome; boc-l-serine methyl ester
CID PubChem 7019177
Nom IUPAC méthyle (2S)-3-hydroxy-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Serine methyl ester
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.1
Rotation spécifique -18
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide ou huile
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • BOC-L-Serine methyl ester