Learn More
BOC-L-tyrosine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10145060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10145060 5 g Flacon en verre 5g
10571491 25 g Flacon en verre 25g
10434385 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10145060 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 275700050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3978-80-1 | C14H19NO5 | 281.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3978-80-1
Formule moléculaire C14H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 281.31
Numéro MDL MFCD00037179
Clé InChI CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Synonyme boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
CID PubChem 117439
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Tyrosine
Point de fusion 135.0°C to 140.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH(COOH)NHCO2C(CH3)3
Rotation spécifique + 2.50
Eau 1% Max. (K.F.)
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-3-(4-hydroxyphényl)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]
Quantité 5 g
Poids de la formule 281.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.