Learn More
Boc-Lys(Z)-OH N-phénylméthoxycarbonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boc-Lys(Z)-OH N-Phenylmethoxycarbonyl |
| CAS | 2389-45-9 |
| Formule moléculaire | C19H28N2O6 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (2S)-6-(Benzyloxycarbonylamino)-2-(tert- butoxycarbonylamino)hexanoic acid, (Carbobenzoxy)(carbo-tert-butoxy)lysine, Boc-L-Lys(Z)OH, Boc-Lys(Z)-OH, N2-tert-Butoxycarbonyl-N6- benzyloxycarbonyl-L-lysine, N6-Benzyloxycarbonyl-N2-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 334368, Nalpha-(tert-Butyloxycarbonyl)-Nepsilon-(benzyloxycarbonyl)-L- lysine, Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-(phénylméthoxycarbonylamino)hexanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 380.44 |
| Poids de la formule | 380.1947 |