Learn More
BOC-α-Methylalanine, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10574331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10574331 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10574331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 338790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-α-Methylalanine
CAS 30992-29-1
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C9H17NO4
Formule linéaire (CH3)3COCONHC(CH3)2COOH
Numéro MDL MFCD00042973
Synonyme boc-aib-oh, boc-alpha-methylalanine, 2-boc-amino isobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-alpha-methylalanine, n-boc-2-amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino isobutyric acid
Clé InChI MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C(=O)O
Nom IUPAC 2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 203.238
CID PubChem 2733845
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 98%