Learn More
BOC-N-méthyl-L-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11925401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11925401 5 g -
11905401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11925401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442930050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16948-16-6 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16948-16-6
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD00037242
Clé InChI VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid
CID PubChem 7009590
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-[méthyle-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyle]amino]
SMILES C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-N-Methyl-L-alanine
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 5 g
Rotation spécifique − 29.80
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • BOC-N-Methyl-L-alanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.