Learn More
Boc-trans-4-hydroxy-D-proline, TRC
Code produit 30135861
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2 g
Conditionnement:
1g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135861 1 g 1g
30132866 2 g 2g
30012418 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135861 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2849401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147266-92-0
Formule moléculaire C10H17F2NO5
Poids moléculaire (g/mol) 231.25
Synonyme (2R,4S)-1-(Tert-Butoxycarbonyl)-4-Hydroxypyrrolidine-2-Carboxylic Acid
Nom IUPAC (2R,4S)-4-hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)C[C@@H]1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
Formule InChI InChI=1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m0/s1
Quantité 1 g
Conditions d’expédition Room Temperature