Learn More
BOC-trans-4-hydroxy-L-proline, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10351150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10351150 5 g Flacon en verre 5g
10577020 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10351150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435480050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 13726-69-7
Formule moléculaire C10H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 231.25
Numéro MDL MFCD00053370
Clé InChI BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme boc-hyp-oh, boc-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline, boc-l-hyp-oh, boc-hydroxyproline, unii-rc99p5b8ig, trans-boc-hyp-oh, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
CID PubChem 88804
Nom IUPAC 1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline
Point de fusion 122.0°C to 123.4°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 50.6 to 53.2% C, 5.9 to 6.2% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique -51.5° to -55.5° (20°C, 589nm) (c=1 in DMF)
Poids de la formule 231.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder