Learn More
Velp Scientifica™ Flacon BOD
Code produit 11716913 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11716913 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11716913 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur 10001107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.12€
    11.60€ / 1 pièces
    Économisez 0.52€
    4% de réduction
En stock
Le flacon DBO Velp Scientifica™ est une pièce de rechange pour les capteurs DBO et DBO EVO.
  • Fabriqué en verre
  • De couleur sombre
Spécification
Volume (métrique) 500 mL
À utiliser avec (équipement) Capteur BOD et BOD EVO