Description
Contrôle précis
- Mesure sur des échelles de 90, 250, 600, et 999 de DBO
- Des valeurs plus élevées peuvent être mesurées en diluant l’échantillon
- Les modèles avec stations d’agitation offrent une qualité d’agitation VELP
Extrêmement pratique
- S’adapte directement sur le flacon contenant l’échantillon
- Enregistre automatiquement 5 valeurs de DBO à intervalles de 24 heures
- Permet de poursuivre l’analyse pendant le week-end
- Résultats directement lisibles à tout moment, même après cinq jours
- Lecture directe en mg/l (ppm)
- Stations d’agitation compactes
Spécification
Spécification
| Type de batterie | 2 piles de 3 V au lithium |
| À utiliser avec (équipement) | Analyse de la DBO |