Learn More
Velp Scientifica™ Ensemble de capteurs pour analyseur de DBO
Code produit. 11757433 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Type de batterie:
2 piles de 3 V au lithium
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11757433
Marque: Velp Scientifica™ F102B0134
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’ensemble de capteurs de DBO Velp Scientifica™ est une solution innovante, sans mercure et extrêmement fiable pour l’analyse de la DBO (demande biochimique en oxygène).
Contrôle précis
  • Mesure sur des échelles de 90, 250, 600, et 999 de DBO
  • Des valeurs plus élevées peuvent être mesurées en diluant l’échantillon
  • Les modèles avec stations d’agitation offrent une qualité d’agitation VELP
Extrêmement pratique
  • S’adapte directement sur le flacon contenant l’échantillon
  • Enregistre automatiquement 5 valeurs de DBO à intervalles de 24 heures
  • Permet de poursuivre l’analyse pendant le week-end
  • Résultats directement lisibles à tout moment, même après cinq jours
  • Lecture directe en mg/l (ppm)
  • Stations d’agitation compactes
Spécification
Type de batterie 2 piles de 3 V au lithium
Comprend Capteur de DBO avec trappes KOH, flacon de DBO, barreau d’agitation magnétique de 6 x 35 mm
À utiliser avec (équipement) Analyse de la DBO
Type BOD Sensor Kit