Learn More
Bode Chemie™ Bode Chemie Eurospender avec tige courte 1-Plus
Code produit 15386891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15386891 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15386891 Fournisseur Bode Chemie™ Code fournisseur 9810980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.77€
    88.43€ / 1 pièces
    Économisez 104.34€
    54% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Spécification
Type de produit Eurodispenser 1 Plus
Profondeur (métrique) 160 mm
Capacité (métrique) 500 mL
Quantité 1 de chaque