Learn More
Bodipy 8-Chlorométhane, TRC
Code produit 30329340
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30329340 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB674700100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bodipy 8-Chloromethane
CAS 208462-25-3
Formule moléculaire C14H16BClF2N2
Quantité 100 mg
Synonyme (T-4)-[2-[2-Chloro-1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoro-boron
Formule InChI InChI=1S/C14H16BClF2N2/c1-8-5-10(3)19-13(8)12(7-16)14-9(2)6-11(4)20(14)15(19,17)18/h5-6H,7H2,1-4H3
SMILES [B-]1(N2C(=CC(=C2C(=C3[N+]1=C(C=C3C)C)CCl)C)C)(F)F
Nom IUPAC 8-(clorometil)-2,2-difluoro-4,6,10,12-tetrametil-3-aza-1-azonia-2-boranuidatriciclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaeno
Poids moléculaire (g/mol) 296.55
Poids de la formule 296.1063