Learn More
Kits d'élimination des fluides corporels
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Élimination sécuritaire des fluides corporels afin de garantir un environnement de travail sûr et un niveau d'hygiène élevé. |
| Comprend | Poudre absorbante HypaClean (2 x 10 g), Spray désinfectant HypaClean (2 x 50 ml), Lingettes désinfectantes (2), Gants jetables HypaTouch (2 paires), Chiffons non tissés (4), Grattoirs et pelles (2), Tabliers en polyéthylène (2), Sacs pour déchets biomédicaux, Mallette rigide |
| Dimensions | Deux applications |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?