Description
- Égalisez la pression avec la soupape de décharge manuelle
- La soupape de décharge de pression manuelle permet d'égaliser la pression interne et externe lors de l'ouverture de la porte.
- Le plateau pour dessiccant en acier inox contient une livre de dessiccant
- Armoires en acier inoxydable 302 poli miroir avec porte et côtés en verre de 4,76 mm d'épaisseur pour observer le contenu
- La porte est dotée d’un verrou à double action, d’un joint en caoutchouc monobloc et d’une charnière pleine longueur
- La soupape d’évacuation manuelle de la pression vous permet de relâcher la pression
- Choisissez parmi les étagères flexboard ou SS
- Le plateau pour dessiccant SS contient une livre de dessiccant
Specifications
Specifications
| Modèle d’armoire | Anti-statique |
| Matériau | Acier inox, verre |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Comprend | 2 étagères réglables |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Positions des étagères | Réglable |
| Volume (métrique) | 125 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 479,4 x 485,77 x 546,1 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 480 x 485,77 x 546,1 mm |
| Longueur (métrique) | 560 mm |
| Show More |