Learn More
Boekel Scientific™ Bain défripeur pour tissus lumineux
Description
Includes
Removable Pyrex dish
- Température de précision contrôlée
- Contrôle numérique par microprocesseur avec protection contre la température
- Fond noir illuminé par LED avec transparence Pyrex™ boîte pour la visualisation des spécimens
- La mémoire non volatile conserve le dernier point de consigne de température après la mise hors / sous tension
- Comprend une sécheuse de lames et des blocs orienteurs de tissus
Certifications
UL61010-1, CSA C22.2 et approuvé CE
Warranty
2 an
Specifications
Specifications
| Type de contrôleur | Microprocesseur numérique |
| Certifications/Conformité | UL61010-1, CSA C22.2, CE |
| Gamme de températures | 5 °C à 65 °C |
| Type | Bain flottant de luxe en tissu |
| Affichage | LED |
| À utiliser avec (application) | Élimine les plis et la distorsion lors de la préparation des coupes de tissu enrobées de paraffine |
| Comprend | Amovible Pyrex Bloc pour récipient, séchoir à lames et orienteur de papier |
| Précision de la température | ± 1°C |
| Longueur (impériale) | 14,25 in |
| Longueur (métrique) | 36,2 cm |
| Show More |