Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pierres à ébullition, pour travaux analytiques
Code produit 10219193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10219193 200 g 200g
10269473 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10219193 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 386202000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    54.65€ / 200g
    Économisez 5.35€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Dans des travaux d’analyse
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Granulés facilitant l’ébullition
Quantité 200 g