Learn More
Pierres bouillantes, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boiling Stones |
| Point de fusion | 2038 °C |
| Quantité | 500 g |
| pH | 9,4 à 10,1 (à 20 °C) |
| Point d’ébullition | 2980 °C |
| CAS | 1344-28-1 |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?