Learn More
BOLA Beakerliner
Code produit 16490895
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
8,5 mm
21 mm
29 mm
32 mm
48 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
16490895 50 mm 1 pièce
15319986 8,5 mm 1 pièce
13244439 21 mm 1 pièce
15274856 29 mm 1 pièce
15588010 32 mm 1 pièce
13483837 48 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16490895 Fournisseur BOLA Code fournisseur C36224
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Noyau magnétique d'agitation Beakerliner en Alnico 5.
Noyau magnétique encapsulé en PTFE (Alnico 5) monté axialement dans une cage de guidage en PTFE, résistance chimique universelle.
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 50 mm
Revêtement PTFE