Learn More
Bohlender™ Connecteurs BOLA™ pour sachets d’échantillonnage
Code produit 17126934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17126934 PTFE 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17126934 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur A22606
Expédition estimée: 28-12-2026
Connecteurs en PTFE pour sachets d’échantillonnage.
  • Connecteurs à visser dans les orifices des sachets d’échantillonnage
  • Diamètre d’alésage :3 mm
Spécification
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) 0,24 in
Diamètre (métrique) 6 mm