Learn More
Bohlender™ Récipients de trempage BOLA™, 175 mm de hauteur
Code produit 17117374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17117374 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17117374 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur H113816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.36€
    170.08€ / 1 pièces
    Économisez 164.28€
    49% de réduction
Expédition estimée: 31-12-2026
Récipients de trempage pour l’immersion ou le lavage de solides dans des substances agressives ou pures.
  • Avec poignée et trous dans le mur et le fond
Spécification
Description Diamètre d’alésage de 8 mm
Matériau PTFE
Hauteur (impériale) 6,9 in
Profondeur (impériale) 4 in
Profondeur (métrique) 100 mm
Diamètre (impériale) interne 2,2 in
Diamètre (impériale) externe 2,4 in
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Diamètre (métrique) interne 57 mm
Hauteur (métrique) 175 mm