Learn More
Bohlender™ Récipients de trempage BOLA™, 230 mm de hauteur
Code produit 17127374
Change view
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
17127374 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17127374 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur H113824
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récipients de trempage pour l’immersion ou le lavage de solides dans des substances agressives ou pures.
  • Avec poignée et trous dans le mur et le fond
Spécification
Description Diamètre d’alésage de 12 mm
Matériau PTFE
Hauteur (impériale) 9 in
Profondeur (impériale) 5,5 in
Profondeur (métrique) 140 mm
Diamètre (impériale) interne 3,7 in
Diamètre (impériale) externe 3,9 in
Diamètre (métrique) externe 100 mm
Diamètre (métrique) interne 95 mm
Hauteur (métrique) 230 mm