Learn More
Bohlender™ Cônes d’étanchéité doubles BOLA™ pour boulons de connexion
Code produit 17177354
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure avec dia. ext. 1,6 mm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
17177354 Tubulure avec dia. ext. 1,6 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17177354 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur F 83710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.67€
    24.92€ / 5 pièces
    Économisez 9.75€
    28% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Cônes d’étanchéité doubles pour boulons de connexion.
  • Cône d’étanchéité double face de rechange en cétone à éther poly (PEEK)
  • Convient aux boulons de connexion de n° de réfNo. F 836-10
Spécification
À utiliser avec (application) Boulons de connexion réf. F 836-10
À utiliser avec Tubulure avec dia. ext. 1,6 mm
Matériau PEEK