Learn More
Bohlender™ Joints à double face BOLA™, hauteur de 4,6 mm
Description
- Anneau en silicone avec rondelle en PTFE double face
- Après l’assemblage, le produit n’est exposé qu’au PTFE
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 10 mm |
| À utiliser avec (application) | Filetage GL 18 |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure de 9 à 11 mm de diamètre |
| Hauteur (métrique) | 4,6 mm |
| Diameter (English) Outside | 0,63 in |
| Diamètre (métrique) extérieur | 16 mm |
| Matériau | PTFE, silicone |