Learn More
Bohlender™ Joints à double face BOLA™, hauteur de 6,6 mm
Code produit 17187434
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tube de 11 à 13 mm de diamètre.
Tube de 7,5 à 9 mm de diamètre.
Tube de 9 à 11 mm de diamètre.
Diamètre (métrique) intérieur:
8 mm
10 mm
12 mm
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) intérieur unitSize
17187434 Tube de 7,5 à 9 mm de diamètre. 8 mm 5 pièces
17197434 Tube de 9 à 11 mm de diamètre. 10 mm 5 pièces
17107444 Tube de 11 à 13 mm de diamètre. 12 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17187434 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur H97728
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joints double face avec bague en silicone et rondelle en PTFE double face.
  • Anneau en silicone avec rondelle en PTFE double face
  • Après l’assemblage, le produit n’est exposé qu’au PTFE
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 8 mm
À utiliser avec (application) Filetage GL 25
À utiliser avec (équipement) Tube de 7,5 à 9 mm de diamètre.
Hauteur (métrique) 6,6 mm
Dimensions (métrique) GL 25
Diameter (English) Outside 0,9 in
Diamètre (métrique) extérieur 22 mm
Matériau PTFE, silicone