Learn More
Bohlender™ Bouchons pour robinet d’arrêt avec alésage BOLA™ Eco, cône 1:10, PP
Code produit 30274493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
4 mm
Taille du bouchon:
NS 12,5 x 27 mm
NS 14,5 x 29 mm
NS 18,8 x 37 mm
À utiliser avec (équipement):
Filetage M 10
Filetage M 8
Conditionnement:
20 pièces
3 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Taille du bouchon À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30274493 4 mm NS 18,8 x 37 mm Filetage M 10 20 pièces
17157484 1,5 mm NS 12,5 x 27 mm Filetage M 8 3 pièces
30274462 1,5 mm NS 12,5 x 27 mm Filetage M 8 20 pièces
17167484 2 mm NS 12,5 x 27 mm Filetage M 8 3 pièces
30274469 2 mm NS 12,5 x 27 mm Filetage M 8 20 pièces
17187484 2,5 mm NS 14,5 x 29 mm Filetage M 8 3 pièces
30274460 2,5 mm NS 14,5 x 29 mm Filetage M 8 20 pièces
17107494 4 mm NS 18,8 x 37 mm Filetage M 10 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30274493 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur J 122020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.66€
    163.00€ / 20 pièces
    Économisez 49.66€
    23% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Bouchons de robinet d’arrêt écologiques avec écrou, poignée et rondelle en polypropylène.
  • Avec alésage
  • Surface lisse
  • Poignée et écrou en polypropylène
  • Cône 1:10
  • Rondelle incluse
Spécification
Alésage de bouchon 4 mm
Description Cône 1:10
Matériau Polypropylène
Taille du bouchon NS 18,8 x 37 mm
À utiliser avec (équipement) Filetage M 10
Couleur Rouge