Learn More
Bohlender™ Rouleaux de tubulure en FEP BOLA™, 10 m de long, 0,4 mm d’épaisseur
Code produit 17127954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,03 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne unitSize
17127954 0,03 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17127954 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S202204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    40.60€ / 1 pièces
    Économisez 30.80€
    43% de réduction
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rouleaux de tubulure en FEP conditionnés individuellement avec une longueur de rouleau de 10 mètres.
  • Transparent, gastight tubing
  • Non-porous
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,03 in
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau FEP
Diamètre (impériale) externe 0,06 in
Diamètre (métrique) externe 1,6 mm
Longueur totale (impériale) 32,8 pi
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (impériale) 0,02 in
Épaisseur (métrique) 0,4 mm
Flexibilité Rayon de courbure de 7 mm
Pression maximale 112 bars