Learn More
Bohlender™ Tubulure flexible BOLA™ EX
Code produit 17197634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
6 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
6 mm
8 mm
10 mm
Longueur totale (métrique):
0,5 m
1 m
2,5 m
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Conditionnement
17197634 4 mm 6 mm 2,5 m 1 pièce
17167634 6 mm 8 mm 0,5 m 1 pièce
17177634 8 mm 10 mm 0,5 m 1 pièce
17187634 6 mm 8 mm 1 m 1 pièce
12647566 8 mm 10 mm 2,5 m 1 pièce
17107644 6 mm 8 mm 2,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17197634 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S182474
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.65€
    479.35€ / 1 pièces
    Économisez 269.30€
    35% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure flexible avec extrémités cylindriques pour une meilleure connexion.
  • Conductive corrugated tubing
  • Circular corrugations around the longitudinal axis
  • Cylindrical tubing ends with a length of 40 mm can for example be connected directly to fittings, stopcocks or hose connectors
  • Together with BOLA™ Laboratory Screw Joints EX, the connection is conductive, absolutely tight and suitable for vacuum
Spécification
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Matériau PFA-EX
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Longueur totale (impériale) 8,2 pi
Longueur totale (métrique) 2,5 m
À utiliser avec Joints à vis de laboratoire BOLA™ EX
Largeur (métrique) 10 mm
Largeur (impériale) 0,4 in
Forme Cylindrique
Flexibilité Rayon de courbure de 18 mm
Pression maximale 11 bars