Learn More
Bohlender™ Tubulure flexible BOLA™, NW 16
Description
- Tubulure ondulée avec ondulations circulaires autour de l’axe longitudinal
- Extrémités cylindriques de tubulure d’une longueur de 40 mm pouvant par exemple être connectées directement aux raccords, aux robinets d’arrêt ou aux connecteurs pour tuyau
- Avec BOLA™ les assemblages à vis de laboratoire, la connexion est absolument hermétique et adaptée au vide
- Flexible à très flexible
- Un rayon de courbure serré n’entraîne qu’une petite réduction des coupes transversales
- Non poreux
- Translucide
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 14 mm |
| Matériau | PFA |
| Diamètre (métrique) externe | 16 mm |
| Longueur totale (impériale) | 8,2 pi |
| Longueur totale (métrique) | 2,5 m |
| À utiliser avec | Joints à vis de laboratoire BOLA™ |
| Taille de la tubulure | NW 16 |
| Flexibilité | Rayon de courbure de 28 mm |
| Pression maximale | 2 bars |