Learn More
Bohlender™ Tubulure flexible BOLA™, NW 23
Code produit 17137634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
NW 23
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
17137634 NW 23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17137634 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur S182284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.70€
    307.13€ / 1 pièces
    Économisez 274.57€
    47% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure flexible avec extrémités cylindriques pour une meilleure connexion.
  • Corrugated tubing with circular corrugations around the longitudinal axis
  • Cylindrical tubing ends with a length of 40 mm which can for example be connected directly to fittings, stopcocks or hose connectors
  • Together with BOLA™ Laboratory Screw Joints, the connection is absolutely tight and suitable for vacuum
  • Flexible to highly flexible
  • Tight bending radius only causes little cross-section reduction
  • Non-porous
  • Translucent
Spécification
Diamètre (métrique) interne 20,9 mm
Matériau PFA
Diamètre (métrique) externe 25,4 mm
Longueur totale (impériale) 8,2 pi
Longueur totale (métrique) 2,5 m
À utiliser avec Joints à vis de laboratoire BOLA™
Taille de la tubulure NW 23
Flexibilité Rayon de courbure de 40 mm
Pression maximale 1,2 bar