Learn More
Bohlender™ Couvercles BOLA™
Code produit 17157384
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bécher BOLA™ A136-03
Bécher BOLA™ A136-04
Bécher BOLA™ A136-05
Diamètre (métrique) externe:
27 mm
35 mm
40 mm
Diamètre (impériale) externe:
1,1 in
1,4 in
1,6 in
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) externe Diamètre (impériale) externe unitSize
17157384 Bécher BOLA™ A136-03 27 mm 1,1 in 2 pièces
17167384 Bécher BOLA™ A136-04 35 mm 1,4 in 2 pièces
17177384 Bécher BOLA™ A136-05 40 mm 1,6 in 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17157384 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur H92703
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercles étanches en PTFE.
  • Couvercle avec épaulement de centrage
  • Convient aux béchers BOLA™™
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Bécher BOLA™ A136-03